Key Documents
I17907
Sigma-Aldrich
4-Piperidinecarboxamide
97%
Sinônimo(s):
Hexahydroisonicotinamide, Isonipecotamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
chave InChI
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Survival motor neuron (SMN) protein modulators
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase
  • Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
  • Phosphodiesterase 5 inhibitors
Reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-β mediated nublear import
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)