Key Documents
HAM238160
Hamilton® Single Pore lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NA.23
Materiais
cylindrical H glass membrane
glass
single pore diaphragm
Características
autoclavable: no
electrode Skylyte-CL electrolyte
S7 connector
Parâmetros
0-100 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)