Documentos Principais
HAM238180
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, 1 m BNC connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiais
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Características
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
1 m BNC connector
Parâmetros
-10-100 °C temp. range
Diâmetro
12 mm
profundidade de imersão
15 mm
pH
0-14
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)