Documentos Principais
H17104
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyridine dihydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7N3 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
182.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
212-213 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
chave InChI
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)