Key Documents
H1604
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
98%
Sinônimo(s):
Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CF3CF2CF2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
200.05
Beilstein:
1761907
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
96-97 °C (lit.)
densidade
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
chave InChI
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol can be used to synthesize poly(2-hydroxyethyl vinyl ether)-block-poly(2-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)ethyl vinyl ether) (poly(HOVE-b-HFBOVE), a fluorinated amphiphilic block copolymer.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fluorinated amphiphilic vinyl ether block copolymers: Synthesis and characteristics of their micelles in water.
Matsumoto K, et al.
Macromolecules, 37(6), 2256-2267 (2004)
Dai Long Vu et al.
Food chemistry, 279, 12-19 (2019-01-07)
Selenium (Se) is an indispensable microelement in our diet and health issues resulting from deficiencies are well documented. Se-containing food supplements are available on the market including Se-enriched Chlorella vulgaris (Se-Chlorella) which accumulates Se in the form of Se-amino acids