GF98128109
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Sinônimo(s):
SU301025
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 981-281-09
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.025 mm
cor
clear amber
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98128109-1EA | 4061825071077 |
GF98128109-2EA | 4061825071084 |
GF98128109-5EA | 4061825071091 |