Documentos Principais
GF96892251
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 5m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
CU065825
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
polyimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 968-922-51
Comprimento
5 m
diâmetro do condutor
0.25 mm
espessura de isolamento
0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)