Documentos Principais
GF57788454
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinônimo(s):
AL607060
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 577-884-54
Comprimento
100 mm
D.E.
3.0 mm
espessura da parede
0.7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)