GF95744582
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE240265
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 957-445-82
tamanho × espessura
1 m × 0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)