GF95529752
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
Sinônimo(s):
FE227250
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 955-297-52
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95529752-10EA | 4061829928094 |
GF95529752-1EA | 4061825413945 |
GF95529752-20EA | |
GF95529752-2EA | 4061829958831 |
GF95529752-5EA | 4061831009699 |