Key Documents
GF91593670
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI617260
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 915-936-70
Comprimento
500 mm
D.E.
12.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)