Documentos Principais
GF89166415
Quartz - fused
tube, length 200 mm, outside diameter 23.0 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
SI617460
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 891-664-15
Comprimento
200 mm
D.E.
23.0 mm
espessura da parede
1.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)