Key Documents
GF91010854
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Sinônimo(s):
AB112500
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
honeycomb
fabricante/nome comercial
Goodfellow 910-108-54
tamanho da célula
6.35 mm
tamanho
600 × 600 mm
espessura
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)