Documentos Principais
GF13812487
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 3 mm, L 1000 mm
Sinônimo(s):
FP307910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-124-87
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)