GF40110499
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 3 mm, L 500 mm
Sinônimo(s):
FP307910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 401-104-99
Comprimento
500 mm
Diâmetro
3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40110499-10EA | 4061825014302 |
GF40110499-1EA | 4061825014319 |
GF40110499-20EA | 4061825014326 |
GF40110499-2EA | 4061825014333 |
GF40110499-5EA | 4061825014340 |