GF29864649
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
Sinônimo(s):
FP341050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 298-646-49
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)