Documentos Principais
GF90916364
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.03 mm, L 1 m
Sinônimo(s):
ET311130
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 909-163-64
Comprimento
1 m
espessura
0.03 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)