Documentos Principais
GF65138182
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm
Sinônimo(s):
ET321010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 651-381-82
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyethylene (LDPE) ERM®, certified reference material
ERMEC590
Polyethylene (LDPE)
Polyethylene Medium density
Sigma-Aldrich
332119
Polyethylene