GF90687695
Cerium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinônimo(s):
Cerium, CE005110
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 906-876-95
resistividade
73 μΩ-cm, 20°C
p.e.
3443 °C (lit.)
pf
795 °C (lit.)
densidade
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
chave InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90687695-1EA | 4061825384665 |