Documentos Principais
GF90282674
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Sinônimo(s):
AM307902
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 902-826-74
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)