GF88010726
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 100 x 100mm, 12.7mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE043350
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 880-107-26
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88010726-1EA | 4061825445786 |
GF88010726-2EA | 4061829978327 |