Documentos Principais
GF87222304
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI050231
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 872-223-04
C × L × espessura
1 m × 2 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)