Documentos Principais
GF86316374
Germanium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
GE006011
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ge
Número CAS:
Peso molecular:
72.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141716
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 863-163-74
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)