GF86442183
Ruthenium
Ruthenium, rod, 12.7mm, diameter 12.7mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Ruthenium, RU007910
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 864-421-83
resistividade
7.1 μΩ-cm, 0°C
p.e.
3900 °C (lit.)
pf
2310 °C (lit.)
densidade
12.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)