GF65001440
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 5g, max. size 10mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Ruthenium, RU006100
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
pellets
fabricante/nome comercial
Goodfellow 650-014-40
resistividade
7.1 μΩ-cm, 0°C
tamanho de partícula
10 mm (maximum)
p.e.
3900 °C (lit.)
pf
2310 °C (lit.)
densidade
12.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
chave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)