Documentos
GF85982136
Chromium
powder, 200 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.0+%
Sinônimo(s):
CR006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 859-821-36
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
200 (micron)
pb
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3