GF83746705
Ytterbium
rod, 50mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Ytterbium, YB007920
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 837-467-05
resistividade
28 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 10.0 mm
p.e.
1196 °C (lit.)
pf
824 °C (lit.)
densidade
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
chave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)