Key Documents
GF07591754
Ytterbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
YB006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Yb
Número CAS:
Peso molecular:
173.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141616
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 075-917-54
resistividade
28 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
500 μm
pb
1196 °C (lit.)
pf
824 °C (lit.)
densidade
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
chave InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)