GF83376704
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, clear amber
Sinônimo(s):
SU307950
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 833-767-04
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
50 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)