GF83040049
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 11 mm, L 100 mm
Sinônimo(s):
FP367920
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 830-400-49
Comprimento
100 mm
Diâmetro
11 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83040049-1EA | 4061825068671 |
GF83040049-2EA | 4061825068688 |
GF83040049-5EA | 4061825068695 |