Key Documents
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
fabricante/nome comercial
JRC
formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
IRMM018A
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)