GF75333517
Silver
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
Sinônimo(s):
Silver, AG005825
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 753-335-17
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
10 m × 0.05 mm × 0.0075 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF75333517-1EA | 4061825372396 |