GF43220191
Silver
insulated wire, 50m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.0125mm, polyimide insulation, 99.9%
Sinônimo(s):
Silver, AG005842
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 432-201-91
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
50 mm × 0.125 mm × 0.0125 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)