GF70018129
Silver
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99%
Sinônimo(s):
Silver, AG005816
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 700-181-29
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
2 m × 0.025 mm × 0.005 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70018129-1EA | 4061825364469 |