GF73597753
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.0125 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinônimo(s):
FP341013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 735-977-53
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.0125 mm
cor
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73597753-1EA | 4061825038032 |
GF73597753-10EA | 4061825038025 |
GF73597753-2EA | 4061825038049 |
GF73597753-5EA | 4061825038056 |