Documentos Principais
GF73280246
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AL606300
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 732-802-46
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)