343358
Silica-alumina catalyst support, grade 135
Sinônimo(s):
Silicic acid aluminum salt
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
chave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silica-alumina catalyst support, grade 135 can be used as:
- A catalyst to synthesize 2,6-bis(imino)pyridine derivatives by reacting with substituted difluoroanilines/ortho-halogen-anilines and 2,6-diacetylpyridine.
- A catalyst support to prepare Ca or Ni-based catalysts for deoxygenation reaction.
- A catalyst support in hydrocarbon cracking process and transesterification reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Transesterification of triolein to biodiesel using sodium-loaded catalysts prepared from zeolites
Wang Y-Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 9959-9965 (2012)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
343358-1KG | 4061826758137 |
343358-25G | 4061826758144 |