Documentos Principais
520179
Sigma-Aldrich
Aluminum silicate
powder
Sinônimo(s):
Aluminosilicate, Mullite
About This Item
Fórmula linear:
3Al2O3 · 2SiO2
Peso molecular:
426.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
adequação da reação
core: aluminum
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
chave InChI
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting