Documentos Principais
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
Sinônimo(s):
NI057961
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 730-414-98
Comprimento
500 mm
diâmetro
20.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)