Documentos Principais
GF36897395
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
20m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
PT105125
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 368-973-95
C × diâmetro
20 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF36897395-1EA4061825462110