Documentos Principais
GF70077764
Thoriated tungsten
wire, 0.38 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145440
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 700-777-64
Comprimento
5 m
diâmetro
0.38 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)