Key Documents
GF41206328
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
W 145351
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 412-063-28
Comprimento
5 m
diâmetro
0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)