GF45219922
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145500
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 452-199-22
Comprimento
0.2 m
diâmetro
1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF45219922-1EA | 4061821147806 |