GF70041192
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 0.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.2 mm
Sinônimo(s):
W 607120
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 700-411-92
Comprimento
150 mm
D.E.
0.5 mm
espessura da parede
0.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70041192-1EA | 4061821150417 |
GF70041192-2EA | 4061821150424 |
GF70041192-5EA | 4061821150431 |