GF69451487
Zirconium
foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, annealed, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR000300
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.2%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 694-514-87
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
300x300 mm × 0.25 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69451487-1EA | 4061825410920 |
GF69451487-2EA | 4061829521639 |