GF67837281
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 0.25mm thickness
Sinônimo(s):
MG010250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 678-372-81
tamanho × espessura
200 mm × 200 mm × 0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67837281-1EA | 4061825441313 |
GF67837281-2EA | 4061829975920 |