GF67601055
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 200mm x 40mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI027940
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 676-010-55
C × diâmetro
200 mm × 40 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67601055-1EA | 4061825441184 |