Key Documents
GF09350423
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI130300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 093-504-23
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)