GF77027890
Fecralloy® - iron/chromium
foil, thickness 0.05 mm, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
FE080251
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 770-278-90
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)