GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinônimo(s):
FE085150
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 291-445-27
Comprimento
50 m
diâmetro
1.6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)